盐酸 25% 在水里, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
387790010 387790025
ACRO387790010EA 0 CNY
ACRO387790010 ACRO387790025
盐酸 25% 在水里, 纯净
盐酸
分子式: HCl
沸点: 107 °C (760 mmHg)
溶点: –70 °C
密度: 1,12 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011324
CAS号: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN号: 1789
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH ≥25.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm