十二烷基硫酸钠 20% in aqueous solution for biotechnology
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
Synonyms:
SDS, 月桂基硫酸盐, 月桂基硫酸钠
VWRC0837-200MLEA
0
CNY
VWRC0837-200ML
VWRC0837-500ML
十二烷基硫酸钠 20% in aqueous solution for biotechnology
十二烷基硫酸钠
分子式:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na 密度: 1…1,1 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00036175 CAS号: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 |
|
产品技术规格
Conductivity | 22800 umhos - 27600 umhos |
pH @25 °C | 5 - 8 |