十二烷基硫酸钠 100 g/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: SDS, 月桂基硫酸盐, 月桂基硫酸钠
71736-100ML 71736-500ML
SIAL71736-100MLEA 0 CNY
SIAL71736-100ML SIAL71736-500ML
十二烷基硫酸钠 100 g/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
十二烷基硫酸钠
分子式: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
分子量: 288.38 g/mol
密度: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036175
CAS号: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM