甲胺 40% 在水溶液中, 超纯
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
126230010 126230025
ACRO126230010EA 0 CNY
ACRO126230010 ACRO126230025
甲胺 40% 在水溶液中, 超纯
分子式: CH₅N
溶点: –38 °C
密度: 0,9 g/cm³
闪点: –15 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008104
CAS号: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN号: 1235
ADR: 3,II