乙胺 70% 70% in aqueous solution
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 一乙胺, 氨基乙烷
168720010 168720025
ACRO168720010EA 0 CNY
ACRO168720010 ACRO168720025
乙胺 70% 70% in aqueous solution
乙胺
分子式: C₂H₇N
分子量: 45.08 g/mol
沸点: 17
溶点: -81.1
密度: 0.8 g/cm³
闪点: –17 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008160
CAS号: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN号: 2270
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03797
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear solution
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 69 to 71 %