甲酸 80% 80, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
VWRC20315.297EA 572 CNY
VWRC20315.297 VWRC20315.446 VWRC20315.366
甲酸 80% 80, TECHNICAL
甲酸
分子式: HCO₂H
分子量: 46.03 g/mol
密度: 1.22
闪点: 48
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003297
CAS号: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN号: 3412
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay 79 - 81 %
n 20/D 1.369 - 1.372