吡啶-d5 99 atom % D 用于NMR光谱
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
166570050 166570100 166570250
ACRO166570050EA 0 CNY
ACRO166570050 ACRO166570100 ACRO166570250
吡啶-d5 99 atom % D 用于NMR光谱
吡啶-d5
分子式: C₅D₅N
沸点: 114,4 °C (1013 hPa)
溶点: –41 °C
密度: 1,05 g/cm³ (20 °C)
闪点: 20 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00044639
CAS号: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN号: 1282
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤10 %
D-Enrichment ≥98.5 %
Specific optical rotation +7° to +8° (20°C, 589 nm) c=5 in water