四氢呋喃-d8 99.5 atom % D NMR
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氘代四氢呋喃, Deuterated tetrahydrofuran
180130010 180130050 180130100
ACRO180130010EA 0 CNY
ACRO180130010 ACRO180130050 ACRO180130100
四氢呋喃-d8 99.5 atom % D NMR
四氢呋喃-d8
分子式: C₄D₈O
分子量: 80.04 g/mol
沸点: 65…66 °C (760 mmHg)
溶点: –106 °C
密度: 0.98 g/cm³
闪点: –21 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00044238
CAS号: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN号: 2056
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.06 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)