甲苯-d8 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Phenylmethane-D8, Methylbenzene-D8, Toluene-[²H₈]
321320010 321320100
ACRO321320010EA 0 CNY
ACRO321320010 ACRO321320100
甲苯-d8 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
甲苯-d8
分子式: C₆D₅CD₃
沸点: 110 °C (1013 hPa)
溶点: –84 °C
密度: 0,94 g/cm³ (20 °C)
闪点: 4 °C (closed cup)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00044638
CAS号: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN号: 1294
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %