甲醇-d4 (99.8% D)
供应商: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Danger
Synonyms: 四氘代甲醇, 全氘代甲醇
DLM-24-10 DLM-24
CAMBDLM-24-10EA 0 CNY
CAMBDLM-24-10 CAMBDLM-24
甲醇-d4 (99.8% D)
甲醇-d4
分子式: D₃COD
分子量: 36.01 g/mol
沸点: 65.3
溶点: –99 °C
密度: 0.888 g/cm³ (20 °C)
闪点: 11
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00044637
CAS号: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN号: 1230
ADR: 3 II