甲醇-d4 99.6+ atom % D for NMR spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四氘代甲醇, 全氘代甲醇
325360100 325360500
ACRO325360100EA 0 CNY
ACRO325360100 ACRO325360500
甲醇-d4 99.6+ atom % D for NMR spectroscopy
甲醇-d4
分子式: D₃COD
分子量: 36.01 g/mol
沸点: 65.3
溶点: –99 °C
密度: 0.888 g/cm³ (20 °C)
闪点: 12 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00044637
CAS号: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN号: 1230
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.60 %