甲醇-d4 99.8 atom % D 用于NMR光谱
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
321280050 321280100 321280250
ACRO321280050EA 0 CNY
ACRO321280050 ACRO321280100 ACRO321280250
甲醇-d4 99.8 atom % D 用于NMR光谱
甲醇-d4
分子式: D₃COD
沸点: 65 °C (760 mmHg)
溶点: –99 °C
密度: 0,888 g/cm³ (20 °C)
闪点: 12 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00044637
CAS号: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN号: 1230
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %