碘甲烷-d3 (99% D) 用于NMR光谱
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
174950050 174950250
ACRO174950050EA 0 CNY
ACRO174950050 ACRO174950250
碘甲烷-d3 (99% D) 用于NMR光谱
碘甲烷-d3
分子式: D₃CI
沸点: 42 °C (1013 hPa)
密度: 2,329 g/cm³
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001074
CAS号: 865-50-9
EINECS: 212-744-5
UN号: 2644
ADR: 6.1,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid (May darken on storage)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥98.0 %