氯仿-d 99.8+ atom % D + 0.03% (v/v) TMS 用于NMR光谱
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
209560250 209561000 209565000
ACRO209560250EA 0 CNY
ACRO209560250 ACRO209561000 ACRO209565000
氯仿-d 99.8+ atom % D + 0.03% (v/v) TMS 用于NMR光谱
氯仿-d
分子式: CDCl₃
沸点: 60,8 °C (1013 hPa)
溶点: –64 °C
密度: 1,5 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000827
CAS号: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN号: 1888
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.80 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%