氯仿-d 100.0 atom % D 用于NMR光谱
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
166270100
166270500
166271000
ACRO166270100EA
0
CNY
ACRO166270100
ACRO166270500
ACRO166271000
氯仿-d 100.0 atom % D 用于NMR光谱
氯仿-d
分子式:
CDCl₃ 沸点: 60,8 °C (1013 hPa) 溶点: –64 °C 密度: 1,5 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00000827 CAS号: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN号: 1888 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.01 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.95 % |
GC | ≥96.0 % |