氯仿-d 99.8 atom % D 用于NMR光谱
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
166250250 166250500 166251000 166252500 166255000
ACRO166250250EA 0 CNY
ACRO166250250 ACRO166250500 ACRO166251000 ACRO166252500 ACRO166255000
氯仿-d 99.8 atom % D 用于NMR光谱
氯仿-d
分子式: CDCl₃
沸点: 60,8 °C (1013 hPa)
溶点: –64 °C
密度: 1,5 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000827
CAS号: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN号: 1888
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
HPLC ≥97.5 %