丙酮-D6 (99.9% D)
供应商: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
|
Danger
|
Synonyms:
氘代丙酮
DLM-9-10
DLM-9
CAMBDLM-9-10EA
0
CNY
CAMBDLM-9-10
CAMBDLM-9
丙酮-D6 (99.9% D)
丙酮-D6
分子式:
D₃CC(O)CD₃ 分子量: 64.03 g/mol 沸点: 55.5 溶点: –95.4 °C 密度: 0.79 g/cm³ (20 °C) 闪点: –19 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00044635 CAS号: 666-52-4 EINECS: 211-563-9 UN号: 1090 ADR: 3 II |