丙酮-D6 99+ atom % D for NMR spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氘代丙酮
174900100 174900500
ACRO174900100EA 0 CNY
ACRO174900100 ACRO174900500
丙酮-D6 99+ atom % D for NMR spectroscopy
丙酮-D6
分子式: D₃CC(O)CD₃
分子量: 64.03 g/mol
沸点: 55.5
溶点: –93 °C
密度: 0.87 g/cm³
闪点: –20 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00044635
CAS号: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN号: 1090
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %