丙酮-D6 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氘代丙酮
166220100 166220250 166220500
ACRO166220100EA 0 CNY
ACRO166220100 ACRO166220250 ACRO166220500
丙酮-D6 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
丙酮-D6
分子式: D₃CC(O)CD₃
分子量: 64.03 g/mol
沸点: 55 °C (760 mmHg)
溶点: –93 °C
密度: 0.87 g/cm³
闪点: –20 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00044635
CAS号: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN号: 1090
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure