乙腈-D3 (99% D) for NMR spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氘代乙腈-D3, 氘代乙腈
166230100 166230250 166230500
ACRO166230100EA 0 CNY
ACRO166230100 ACRO166230250 ACRO166230500
乙腈-D3 (99% D) for NMR spectroscopy
乙腈-D3
分子式: D₃CCN
分子量: 44.03 g/mol
沸点: 79…81 °C (760 mmHg)
溶点: –46 °C
密度: 0.844 g/cm³ (20 °C)
闪点: 2 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001881
CAS号: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN号: 1648
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %