二甲苯类化合物 98, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 二甲苯异构体混合物
VWRC28973.294EA 243 CNY
VWRC28973.294 VWRC28973.328 VWRC28973.556 VWRC28973.363 VWRC28973.465
二甲苯类化合物 98, TECHNICAL
二甲苯类化合物
分子式: C₆H₄(CH₃)₂
分子量: 106.17 g/mol
沸点: 140
溶点: –34 °C
密度: 0.86 g/cm³ (20 °C)
闪点: 25
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00077264
CAS号: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN号: 1307
ADR: 3 III
REACH: 01-2119488216-32
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98%