二甲苯类化合物, 超纯
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
390790010 390790025
ACRO390790010EA 0 CNY
ACRO390790010 ACRO390790025
二甲苯类化合物, 超纯
二甲苯类化合物
分子式: C₆H₄(CH₃)₂
沸点: 136…140 °C (760 mmHg)
溶点: –34 °C
密度: 0,865 g/cm³
闪点: 23 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00077264
CAS号: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN号: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥98.0 % (mixed isomers)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test