二甲苯类化合物 96% (异构体加乙苯), 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
200910010 200910025 200910250
ACRO200910010EA 0 CNY
ACRO200910010 ACRO200910025 ACRO200910250
二甲苯类化合物 96% (异构体加乙苯), 纯净
二甲苯类化合物
分子式: C₆H₄(CH₃)₂
沸点: 140 °C (1013 hPa)
溶点: –34 °C
密度: 0,865 g/cm³
闪点: 23 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00077264
CAS号: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN号: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 % Xylene isomers + Ethylbenzene
Color scale ≤20 APHA