2-甲基环己醇,顺反异构体混合物 cis- and trans-mixture 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 六氢邻甲酚
166890010 166892500
ACRO166890010EA 0 CNY
ACRO166890010 ACRO166892500
2-甲基环己醇,顺反异构体混合物 cis- and trans-mixture 99%
2-甲基环己醇,顺反异构体混合物
分子式: C₇H₁₄O
分子量: 114.19 g/mol
沸点: 163…166 °C (760 mmHg)
溶点: –38 °C
密度: 0.93 g/cm³
闪点: 58 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001443
CAS号: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN号: 2617
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %