乙酸 90% ≥90%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
VWRC20109.295EA 463 CNY
VWRC20109.295 VWRC20109.364
乙酸 90% ≥90%, GPR RECTAPUR®
乙酸
分子式: H₃CCOOH
分子量: 60.05 g/mol
沸点: 118
溶点: 17
闪点: 38.5
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036152
CAS号: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN号: 2789
ADR: 8 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay 89 - 91 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm