锌 98+% stable_UN-class4, dust
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
198340010
198340025
198341000
ACRO198340010EA
0
CNY
ACRO198340010
ACRO198340025
ACRO198341000
锌 98+% stable_UN-class4, dust
锌
Stable acc. to UN classification class 4
分子式:
Zn 分子量: 65.39 g/mol 沸点: 906 °C (760 mmHg) 溶点: 419 °C 密度: 7.14 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011291 CAS号: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN号: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,10255 |
产品技术规格
Appearance | Grey Powder |
Particle Size/Sieve analysis | ≤0.1 % Residue on 250 µm(+60 mesh) sieve |
Zinc (Zn) | ≥98.0 % |