铜 99.9% (痕量金属分析), shot 1-10 mm
供应商: Thermo Fisher Scientific
207691000 207695000
ACRO207691000EA 0 CNY
ACRO207691000 ACRO207695000
铜 99.9% (痕量金属分析), shot 1-10 mm
分子式: Cu
沸点: 2595 °C (760 mmHg)
溶点: 1083 °C
密度: 8,94 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010965
CAS号: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
现在订购
产品技术规格
Appearance Rust brown Metallic shots
Particle size 1 to 10 mm
Total trace metal impurities ≤0.1 %