碘 ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimed
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC24755.181EA 541 CNY
VWRC24755.181 VWRC24755.294
碘 ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimed
分子式: I₂
分子量: 253.81 g/mol
沸点: 184.3 °C (1013 hPa)
溶点: 114
密度: 4.9 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011355
CAS号: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN号: 3495
ADR: 8 (6.1) III
REACH: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Non-volatile residue Max. 0.05 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.025 %