碘 99.8+% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
423820050 423825000
ACRO423820050EA 0 CNY
ACRO423820050 ACRO423825000
碘 99.8+% ACS
分子式: I₂
沸点: 185 °C (760 mmHg)
溶点: 113 °C
密度: 4,9 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011355
CAS号: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN号: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
现在订购
产品技术规格
Appearance Grey Metallic spheres
Titration Iodometric ≥99.8 %
Non-volatile matter ≤0.01 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %