锂, dry 99+%, granular
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
211440250 211442500
ACRO211440250EA 0 CNY
ACRO211440250 ACRO211442500
锂, dry 99+%, granular
分子式: Li
分子量: 6.94 g/mol
沸点: 1317
溶点: 180 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00134051
CAS号: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN号: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542
现在订购
产品技术规格
Appearance Silver grey Granulate
Assay ≥99.0 %