钾 98%, chunks in mineral oil
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
223860100 223861000 223860500
ACRO223860100EA 0 CNY
ACRO223860100 ACRO223861000 ACRO223860500
钾 98%, chunks in mineral oil
分子式: K
沸点: 770 °C (760 mmHg)
溶点: 63 °C
密度: 0,86 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00133776
CAS号: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN号: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07763
现在订购
产品技术规格
Appearance Grey Chunks
Total trace metal impurities ≤2 %