抗静电StaticAway™刷
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
15551-016 89094-716 89094-718 89094-720
VWRU15551-016EA 1188 CNY
VWRU15551-016 VWRU89094-716 VWRU89094-718 VWRU89094-720
抗静电StaticAway™刷
刷子
用刷子耗散静电并拂掉有害灰尘、皮棉和污垢的方式进行清洁。非常适合用于清洁天平托盘、光学器件、试管、载玻片、薄膜、纤维镜、电子设备和计算机显示器。天然毛刷不会划伤关键表面。刷子可以释放静电,并用天然毛发、合成导电纤维和导电复合材料手柄的独特混合物进行清洁。紧凑型刷适用于电子天平,可消除因静电导致的托盘重量差异,从而确保得到精确的测量结果。长手柄刷可清洁难以触及的位置。
  • Natural bristles will not scratch critical surfaces
  • Brushes drain static and clean with a unique blend of natural hair, synthetic conductive fiber, and a conductive composite handle
  • Long handle brushes allow access to difficult places