洁净室鞋套,阻液,蝶式,VWR® Maximum,SF
供应商: VWR Collection
414004-647
VWRI113-1367EA 434 CNY
VWRI113-1367 VWRI113-1381 VWRI113-1380 VWRI113-1379 VWRI113-1366 VWRI113-1368 VWRU414004-647
洁净室鞋套,阻液,蝶式,VWR® Maximum,SF
Disposable Garments
VWR® Maximum SF鞋套是整个VWR®防护服系列中最洁净也是最耐久的产品。其采用聚丙烯纺粘法织物(SPP)制成,并涂有透气聚乙烯薄膜,旨在优化阻隔防护、清洁度和舒适性。
  • 防滑且抗静电
  • 阻绝液体和颗粒、密封防水
  • 卓越摩擦系数,确保最大摩擦力
  • 最大湿滑表面防滑性能
  • 清洁、低毛屑织物
在经ISO认证的工厂进行测试和制造,并有着严格的程序控制。由独立实验室测试进行批量控制和检验。
长度:394 mm (U*),432 mm (XL),483 mm (XXL).
One size fits all.