VWR® Maximum,SF洁净室防护罩袍
供应商: VWR Collection
414004-702
VWRI113-1172EA 1245 CNY
VWRI113-1172 VWRI113-1171 VWRI113-1170 VWRI113-1169 VWRI113-1167 VWRI113-1168 VWRU414004-702
VWR® Maximum,SF洁净室防护罩袍
Disposable Garments
VWR® Maximum SF防护罩袍是整个VWR®防护服系列中最洁净也是最耐久的产品.其采用聚丙烯纺粘法织物(SPP)制成,并涂有透气聚乙烯薄膜,旨在优化阻隔防护、清洁度和舒适性。
  • 按扣领,插肩袖,按扣封口,松紧袖口
  • 卓越的液体和颗粒阻隔性能
  • 最低颗粒脱落水平:1级汉姆克滚筒分类
  • 轻度防化学品溅泼
  • 透气性能改善,确保用户舒适度
  • 柔软布状织物,拥有高拉伸强度
在经ISO认证的工厂进行测试和制造,并有着严格的程序控制。由独立实验室测试进行批量控制和检验。