4,4′-二甲基二苯甲酮 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
408220100 408220010
ACRO408220100EA 0 CNY
ACRO408220100 ACRO408220010
4,4′-二甲基二苯甲酮 98+%
4,4′-二甲基二苯甲酮
分子式: C₁₅H₁₄O
分子量: 210.28 g/mol
沸点: 200 °C (17 mmHg)
溶点: 93…97 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00017214
CAS号: 611-97-2
EINECS: 210-287-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥98.0 %