4,4'-二甲氧基二苯甲酮 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
161740250
161741000
ACRO161740250EA
0
CNY
ACRO161740250
ACRO161741000
4,4'-二甲氧基二苯甲酮 97%
4,4'-二甲氧基二苯甲酮
分子式:
C₁₅H₁₄O₃ 沸点: 180 - 240 °C (13 -rr) 溶点: 141…146 °C 密度: 1,259 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008404 CAS号: 90-96-0 EINECS: 202-028-0 |
产品技术规格
Appearance | Yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 141 to 146 °C |
HPLC | ≥96.0 % |