洁净室防护罩袍,VWR® Advanced,SF
供应商: VWR Collection
VWRI113-1183EA 1150 CNY
VWRI113-1183 VWRI113-1182 VWRI113-1181 VWRI113-1180 VWRI113-1179 VWRI113-1178 VWRI113-1177
洁净室防护罩袍,VWR® Advanced,SF
Disposable Garments
VWR® Advanced SF防护罩袍采用聚丙烯纺粘法织物(SPP)制成,并涂有透气聚乙烯薄膜.
  • 按扣领,插肩袖,按扣封口,松紧袖口
  • 耐久织物,具有良好透气性和水穿透率
  • 卓越的液体和颗粒阻隔性能
  • 颗粒脱落:II级汉姆克滚筒分类
  • 柔软布状织物
在经ISO认证的工厂进行测试和制造,并有着严格的程序控制。由独立实验室测试进行批量控制和检验.