洁净室防护服,VWR® Advanced,SF
供应商: VWR Collection
VWRI113-1068EA 1393 CNY
VWRI113-1068 VWRI113-1073 VWRI113-1072 VWRI113-1071 VWRI113-1069 VWRI113-1067 VWRI113-1066 VWRI113-1065 VWRI113-1064 VWRI113-1063 VWRI113-1062 VWRI113-1061 VWRI113-1070
洁净室防护服,VWR® Advanced,SF
Disposable Garments
VWR® Advanced SF防护服采用聚丙烯纺粘法织物制成,并涂有透气聚乙烯薄膜。
  • 有锥形领款或带头套和靴套款可选
  • 装袖,拉链封口,松紧袖口
  • 耐久织物,具有良好透气性和水穿透率
  • 卓越的液体和颗粒阻隔性能
  • 颗粒脱落:II级汉姆克滚筒分类
  • 柔软布状织物
在经ISO认证的工厂进行测试和制造,并有着严格的程序控制。由独立实验室测试进行批量控制和检验。