洁净室实验服,VWR® Advanced,SF,一次性
供应商: VWR Collection
VWRI113-1150EA 968 CNY
VWRI113-1150 VWRI113-1149 VWRI113-1147 VWRI113-1146 VWRI113-1145 VWRI113-1148
洁净室实验服,VWR® Advanced,SF,一次性
Disposable Garments
VWR® Advanced SF实验服采用聚丙烯纺粘法织物制成,并涂有透气聚乙烯薄膜。
  • 锥形领,装袖,按扣封口,松紧袖口,三个口袋
  • 耐久织物,具有良好透气性和水穿透率
  • 卓越的液体和颗粒阻隔性能
  • 颗粒脱落:II级汉姆克滚筒分类
  • 柔软布状织物
在经ISO认证的工厂进行测试和制造,并有着严格的程序控制。由独立实验室测试进行批量控制和检验。