洁净室实验服,VWR® Basic,SMS,一次性
供应商: VWR Collection
VWRI113-1133EA 1215.44 CNY
VWRI113-1133 VWRI113-1132 VWRI113-1131 VWRI113-1130 VWRI113-1129 VWRI113-1128 VWRI113-1127 VWRI113-1125 VWRI113-1126 VWRI113-1136 VWRI113-1134 VWRI113-1137 VWRI113-1135
洁净室实验服,VWR® Basic,SMS,一次性
Disposable Garments
该款SMS实验服采用无乳胶、多层纺粘熔喷纺粘法(SMS)织物制成,能够在保持柔软、舒适、透气性的同时提供更高的拉伸强度。
  • 锥形领,装袖,拉链封口
  • 针织袖口,三个口袋
  • 阻隔液体和颗粒
  • 轻度防化学品溅泼
Colour: White or blue