洁净室防护罩袍,VWR® Basic,SMS
供应商: VWR Collection
VWRI113-1175EA 1308 CNY
VWRI113-1175 VWRI113-1166 VWRI113-1174 VWRI113-1176 VWRI113-1162 VWRI113-1161 VWRI113-1160 VWRI113-1159 VWRI113-1158 VWRI113-1157 VWRI113-1156
洁净室防护罩袍,VWR® Basic,SMS
Disposable Garments
该款SMS防护罩袍采用无乳胶、多层纺粘熔喷纺粘法(SMS)织物制成,能够在保持柔软、舒适、透气性的同时提供更高的拉伸强度。
  • 按扣领,插肩袖,按扣封口
  • 阻隔液体和颗粒
  • 轻度防化学品溅泼
Colour: White or blue