洁净室胡须套,VWR® Basic,SPP
供应商: VWR Collection
89107-778
VWRI113-1463EA 621 CNY
VWRI113-1463 VWRI113-1464 VWRU89107-778
洁净室胡须套,VWR® Basic,SPP
Disposable Garments
VWR® Basic SPP胡须套采用结实、轻质、透气的聚丙烯纺粘法(SPP)织物制成,能够为非危险环境提供防尘、防垢和特定干颗粒的防护。该防护罩袍适用于低临界区或预更衣进入间.
  • 轻质、透气的第一道阻隔防护
在经ISO认证的工厂进行测试和制造,并由独立实验室测试进行批量控制和检验.
直径(拉伸后):406 mm