酒石酸氧锑钾三水合物 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 酒石酸钾锑, 吐酒石
223801000 223805000
ACRO223801000EA 0 CNY
ACRO223801000 ACRO223805000
酒石酸氧锑钾三水合物 99+%
酒石酸氧锑钾三水合物
分子式: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
分子量: 667.88 g/mol
溶点: 100
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00167056
CAS号: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN号: 1551
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00706
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤2.7 % (105°C)