L-薄荷醇 99.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: (1R,2S,5R)-2-异丙基-5-甲基环己醇, (-)-薄荷醇, 5-甲基-2-异丙基环己醇, L-薄荷醇
125401000 125405000 125400050
ACRO125401000EA 0 CNY
ACRO125401000 ACRO125405000 ACRO125400050
L-薄荷醇 99.5%
L-薄荷醇
分子式: C₁₀H₂₀O
分子量: 156.27 g/mol
沸点: 212 °C (760 mmHg)
溶点: 41…43 °C
密度: 0.89 g/cm³
闪点: 94 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00062979
CAS号: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %
Specific optical rotation -48° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH)