搅拌器叶片,带平滑端
供应商: VWR Collection
VWRI441-0248EA 75 CNY
VWRI441-0248 VWRI441-0249 VWRI441-0250 VWRI441-0251 VWRI441-0252
搅拌器叶片,带平滑端
搅拌器 Stirring Blades
PTFE 叶片配合聚四氟乙烯搅拌轴;孔径6.5 mm,厚度3.2mm。惰性,不会划伤。表面光滑,可减少污染且更容易清洁。
  • 耐化学性极好
  • 可承受−200到+280°C的温度