磁力搅拌器,VS-C系列
供应商: VWR Collection
VWRI442-0550EA 0 CNY
VWRI442-0550 VWRI442-0551 VWRI442-0556 VWRI442-0557 VWRI442-0562 VWRI442-0563
磁力搅拌器,VS-C系列
搅拌器 磁力搅拌器
紧凑型搅拌器,具有耐化学腐蚀的陶瓷顶部。高架控制面板最大程度地减少了与溢出物的接触。配有脱水缸杆配件。
  • 强大的点击
  • 强磁力防止搅拌棒脱钩
  • 微处理器控制电机以保持恒定速度
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: 符合DIN EN 60529的IP保护等级:IP 21。