用于微孔板的附件和泡沫插件(VWRI444-0210):
供应商: VWR Collection
58816-130 58816-154 12620-874 58816-152 58816-132 58816-140 58816-138 58816-142 12620-886 12620-888 58816-136 12620-872 12620-890 12620-896 12620-898 12620-876 58816-156 12620-878
VWRI444-7047EA 3599 CNY
VWRI444-7047 VWRI444-7048 VWRI444-7049 VWRI444-7050 VWRI444-7051 VWRI444-7052 VWRI444-7053 VWRI444-7058 VWRI444-7059 VWRI444-7060 VWRI444-0208 VWRI444-0209 VWRI444-0210 VWRI444-0211 VWRI444-0212 VWRI444-0213 VWRI444-0214 VWRI444-0215 VWRI444-0216 VWRI444-0217 VWRI444-0218 VWRI444-0219 VWRU58816-130 VWRU58816-154 VWRU12620-874 VWRU58816-152 VWRU58816-132 VWRU58816-140 VWRU58816-138 VWRU58816-142 VWRU12620-886 VWRU12620-888 VWRU58816-136 VWRU12620-872 VWRU12620-890 VWRU12620-896 VWRU12620-898 VWRU12620-876 VWRU58816-156 VWRU12620-878
用于微孔板的附件和泡沫插件(VWRI444-0210):
振荡器 涡流混合器
VWR涡旋振荡器配件:
  • 插入固定器
  • 试管架可容纳10个直径9 mm的试管,8个直径13 mm的试管
  • 试管架可容纳8个直径14毫米的试管,8个直径19毫米的试管
  • 试管架可容纳8个直径25/29 mm的试管,5个直径20 mm的试管
  • 2个容器装具(如锥形瓶)
  • 无孔泡沫插入件
一套两个用于微孔板的泡沫插件(VWRI444-0219)和一个插件固定器(VWRI444-7048)
试管支架套件(VWRI444-7047)包括:
一套两个用于微管的泡沫插入物(VWRI444-0218)和一个插入固定器(VWRI444-7048)
单管支架(VWRI444-0217):
适用于所有涡旋振荡器,可固定长度为64至114毫米(最小直径19毫米)的试管。
免手持混合。组装简单,无需工具。可夹15或50 ml离心管。
安瓿管接头(VWRI444-0212和VWRI444-0213)
最多用于四个小瓶或试管的夹紧装置。适用于15至17毫米直径的样品瓶/管
适用于15至17毫米直径的样品瓶/管
适用于10至17毫米直径的样品瓶/管
Caution: *仅可与插入固定器VWRI444-7048一起使用
**只能与试管架VWRI444-0217一起使用