试管旋转器
供应商: VWR Collection
10136-084
VWRI444-0501EA 0 CNY
VWRI444-0501 VWRI444-0502 VWRU10136-084
试管旋转器
振荡器 旋转/ 摇摆式振荡器
独特的旋转装置使得这款装置适用于生物化学、分子生物学和组织化学的一系列混合应用。烘烤器组件能够以垂直、水平或任何两者间的位置混合试管,因此,水平位置的温和混合能够轻松用于诸如杂交等应用。垂直位置管旋转可提供混合血液管内样品适用的翻滚动作。烘烤器的两个半部可独立调整,增强通用性,便于优化混合操作。
  • 简单旋转板便可调整混合角度——无需工具辅助
  • 操作温度4到65 °C,可用于冷房或培养箱
  • 适用于一系列管尺寸的烘烤器组件
  • 便于清洁的模制壳体和烘烤板
  • 节约空间的轻量装置,便于操作和运输
Delivery information: 交付信息;试管旋转器随附36×1.5/2.0 ml微型管用烘烤器组件;其他烘烤器须单独订购。