平台摇摆振荡器
供应商: VWR Collection
10860-658
VWRI444-0143EA 36510 CNY
VWRI444-0143 VWRI444-0144 VWRI444-0145 VWRI444-0146 VWRI444-0147 VWRU10860-658
平台摇摆振荡器
振荡器 旋转/ 摇摆式振荡器
平台摇摆振荡器拥有可变速度和可调节倾斜角度,能够提供最佳的混合条件,以及印迹膜和凝胶理想的温和晃动动作。即使在负载和电压发生波动的情况下,振荡器仍能保持恒定速度。该款振荡器经久耐用,有单层或双层不锈钢平台可选。
  • 1-120分钟持续或计时操作,带自动关闭功能
  • 双平台型号可以在有限的工作台空间内增加样品容量
  • 4到65 °C操作温度(80%相对湿度,无结露),可用于培养箱或冷房
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certifications: DIN EN 60529标准IP保护级别:IP 54
Delivery information: 交付信息: 随附防滑橡胶垫。