样品杓
供应商: VWR Collection
VWRI331-3413EA 4324 CNY
VWRI331-3413 VWRI331-0293 VWRI331-0292 VWRI331-0294
样品杓
采样器 样条
所有样品杓均采用蓝色聚丙烯制造,包含一个带搭扣手柄的瓶。提供铰接式或螺旋盖式。
  • 容器专用于样品收集和在同一个容器内进行测试的分配,消除了交叉污染风险
  • 经过伽马射线辐射灭菌,单独包装在密封拉链袋中,确保样品完整性
订购须知 Available with either hinged or screw cap.
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904